1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR23011-1GEA 132 DKK
APOSOR23011-1G APOSOR23011-10G APOSOR23011-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
Molekylvægt: 179,97 g/mol
Smeltepunkt: 116…118 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01009696
CAS-nummer: 164014-95-3