(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR2256-5GEA 132 DKK
APOSOR2256-5G APOSOR2256-25G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formel: C₉H₁₇NO₃
Molekylvægt: 187,24 g/mol
Smeltepunkt: 57…63 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038535
CAS-nummer: 103057-44-9