Methyl glycolate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR21875-100GEA 415 DKK
APOSOR21875-100G APOSOR21875-25G
Methyl glycolate 98%
Methyl glycolate
Formel: C₃H₆O₃
Molekylvægt: 90,08 g/mol
Kogepunkt: 149…151 °C
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004667
CAS-nummer: 96-35-5
EINECS: 202-502-7