Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR21663-25GEA 3930 DKK
APOSOR21663-25G APOSOR21663-5G
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
Formel: C₆H₅Cl₂N₃O₂
Molekylvægt: 222,03 g/mol
Smeltepunkt: 227…230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010431
CAS-nummer: 1458-18-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III