6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR21501-5GEA 898 DKK
APOSOR21501-5G APOSOR21501-25G
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₃
Molekylvægt: 142,12 g/mol
Smeltepunkt: 199…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052030
CAS-nummer: 27372-38-9