6-Amino-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR21398-1GEA
765
DKK
APOSOR21398-1G
6-Amino-2-methylquinoline
6-Amino-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ Molekylvægt: 158,20 g/mol Smeltepunkt: 189…191 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052600 CAS-nummer: 65079-19-8 |