3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR2136-5GEA 765 DKK
APOSOR2136-5G APOSOR2136-1G
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₄
Molekylvægt: 168,1467 g/mol
Smeltepunkt: 131…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016610
CAS-nummer: 3934-87-0
EINECS: 223-513-3