1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR21258-25GEA 1850 DKK
APOSOR21258-25G
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
1-(2-Cyanophenyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₄N₂
Molekylvægt: 186,26 g/mol
Kogepunkt: 122…125 °C/1mmHg
Smeltepunkt: 41…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049221
CAS-nummer: 72752-52-4
EINECS: 427-330-1
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III