2-Methoxykanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR21169-25GEA 176 DKK
APOSOR21169-25G APOSOR21169-5G
2-Methoxykanelsyre 98%
2-Methoxykanelsyre
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molekylvægt: 178,18 g/mol
Smeltepunkt: 182…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064238
CAS-nummer: 6099-03-2
EINECS: 228-047-4