4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR2037-5GEA 492 DKK
APOSOR2037-5G APOSOR2037-1G
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide 97+%
4-Hydroxy-3-nitropyridine-N-oxide
Formel: C₅H₄N₂O₄
Molekylvægt: 156,0963 g/mol
Smeltepunkt: 225…226 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234062
CAS-nummer: 31872-57-8