4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR20018-100GEA 437 DKK
APOSOR20018-100G APOSOR20018-25G APOSOR20018-500G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₈H₉ClN₂
Molekylvægt: 168,62 g/mol
Smeltepunkt: 274…279 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861472
CAS-nummer: 15996-76-6