6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR1988-25GEA 1900 DKK
APOSOR1988-25G APOSOR1988-1G APOSOR1988-5G
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid 97%
6-Hydroxypyrimidine-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molekylvægt: 140,0969 g/mol
Smeltepunkt: 276 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00023267
CAS-nummer: 6299-87-2