(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR1939-5GEA 132 DKK
APOSOR1939-5G APOSOR1939-25G APOSOR1939-100G
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₈ClN₃O₂
Molekylvægt: 189,6 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00060205
CAS-nummer: 6293-87-4
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II