(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR18825-25GEA 535 DKK
APOSOR18825-25G
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₁H₂₀BrO₂P
Molekylvægt: 415,2601 g/mol
Smeltepunkt: 198 °C
Flammepunkt: >230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00031698
CAS-nummer: 51114-94-4