5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR1876-5GEA 2510 DKK
APOSOR1876-5G APOSOR1876-25G APOSOR1876-1G
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄HBrCl₂N₂
Molekylvægt: 227,88 g/mol
Smeltepunkt: 77…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00047379
CAS-nummer: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,III