2-Amino-N-methylbenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR1843-25GEA 678 DKK
APOSOR1843-25G APOSOR1843-100G APOSOR1843-5G
2-Amino-N-methylbenzamide
2-Amino-N-methylbenzamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molekylvægt: 150,1778 g/mol
Smeltepunkt: 75…76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00060602
CAS-nummer: 4141-08-6