1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR18429-1GEA 296 DKK
APOSOR18429-1G APOSOR18429-5G
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene 97+%
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene
Formel: C₉H₉Br₃
Molekylvægt: 356,88 g/mol
Smeltepunkt: 94…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00182500
CAS-nummer: 18226-42-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II