3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR18425-1GEA
470
DKK
APOSOR18425-1G
APOSOR18425-250MG
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
3-Iodo-5-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇IN₂ Molekylvægt: 258,0600 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07781621 CAS-nummer: 885518-92-3 |