D-(-)-Penicillamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR18365-100GEA 2170 DKK
APOSOR18365-100G APOSOR18365-5G APOSOR18365-25G
D-(-)-Penicillamine
D-(-)-Penicillamine
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molekylvægt: 149,2 g/mol
Smeltepunkt: ca 212 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064302
CAS-nummer: 52-67-5