2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR183453-250MGEA
601
DKK
APOSOR183453-250MG
APOSOR183453-1G
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
2-(1H-Pyrazol-5-yl)aniline
Formel:
C₉H₉N₃ Smeltepunkt: 129 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09028476 CAS-nummer: 111562-32-4 |