Ethyl isocyanoacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR18110-5GEA 1040 DKK
APOSOR18110-5G APOSOR18110-25G APOSOR18110-100G
Ethyl isocyanoacetate
Ethyl isocyanoacetate
Formel: C₅H₇NO₂
Molekylvægt: 113,12 g/mol
Kogepunkt: 194…196 °C
Massefylde: 1,035 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000007
CAS-nummer: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III