2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR17909-50GEA 2050 DKK
APOSOR17909-50G APOSOR17909-10G APOSOR17909-1G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀O₃
Molekylvægt: 166,18 g/mol
Smeltepunkt: 130…132 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00128847
CAS-nummer: 938-96-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III