4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR17833-1GEA 666 DKK
APOSOR17833-1G APOSOR17833-5G
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine 98%
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine
Formel: C₁₅H₁₀Cl₂N₄O₂
Molekylvægt: 349,17 g/mol
Smeltepunkt: 159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 150728-13-5