Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR17822-250MGEA 0 DKK
APOSOR17822-250MG APOSOR17822-1G
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Methyl-5-methyl-2-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₄
Molekylvægt: 195,1721 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00157275
CAS-nummer: 20587-30-8