1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR17569-1GEA 546 DKK
APOSOR17569-1G APOSOR17569-5G APOSOR17569-25G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BN₂O₂
Molekylvægt: 222,0918 g/mol
Smeltepunkt: 44…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864188
CAS-nummer: 847818-70-6