1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR17569-1GEA
546
DKK
APOSOR17569-1G
APOSOR17569-5G
APOSOR17569-25G
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Ethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ Smeltepunkt: 44…49 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09864188 CAS-nummer: 847818-70-6 |