2,5-Dichloropyrimidine 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR17514-5GEA 132 DKK
APOSOR17514-5G APOSOR17514-25G APOSOR17514-100G
2,5-Dichloropyrimidine 97+%
2,5-Dichloropyrimidine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
Molekylvægt: 148,97 g/mol
Smeltepunkt: 48…55 °C
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00673131
CAS-nummer: 22536-67-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III