3'-Bromo-2'-nitroacetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR17037-5GEA 0 DKK
APOSOR17037-5G APOSOR17037-1G
3'-Bromo-2'-nitroacetanilide
3'-Bromo-2'-nitroacetanilide
Formel: C₈H₇BrN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855831
CAS-nummer: 99233-18-8