(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR17020-100GEA 470 DKK
APOSOR17020-100G
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid 95+%
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Formel: C₁₇H₁₇NO₄
Molekylvægt: 299,3 g/mol
Smeltepunkt: 85…90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 1161-13-3
EINECS: 214-599-3