3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR17010-1GEA
819
DKK
APOSOR17010-1G
APOSOR17010-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile 97%
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Formel:
C₇H₃Cl₂NO Molekylvægt: 188,01 g/mol Smeltepunkt: 143…146 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002177 CAS-nummer: 1891-95-8 |