4(3H)-Pyrimidinone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR16979-5GEA 0 DKK
APOSOR16979-5G
4(3H)-Pyrimidinone 98%
4(3H)-Pyrimidinone
Formel: C₄H₄N₂O
Molekylvægt: 96,09 g/mol
Smeltepunkt: 166…169 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006664
CAS-nummer: 4562-27-0
EINECS: 224-932-4