Methyl-3-formylbenzoate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR16949-5GEA 765 DKK
APOSOR16949-5G
Methyl-3-formylbenzoate 98%
Methyl-3-formylbenzoate
Formel: C₉H₈O₃
Smeltepunkt: 48…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00189379
CAS-nummer: 52178-50-4