1-Bromo-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR16675-5GEA
0
DKK
APOSOR16675-5G
APOSOR16675-25G
APOSOR16675-100G
1-Bromo-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene 98%
1-Bromo-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Formel:
C₁₅H₂₁Br Molekylvægt: 281,2300 g/mol Smeltepunkt: 51…52 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00577367 CAS-nummer: 86579-53-5 |