6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR1666-5GEA 863 DKK
APOSOR1666-5G APOSOR1666-10G APOSOR1666-1G
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde 95%
6-Methylindole-3-carboxyaldehyde
Formel: C₁₀H₉NO
Molekylvægt: 159,19 g/mol
Smeltepunkt: 185…189 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049347
CAS-nummer: 4771-49-7