2-Ethylbenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR16146-25GEA 437 DKK
APOSOR16146-25G APOSOR16146-5G
2-Ethylbenzoic acid 98%
2-Ethylbenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₂
Molekylvægt: 150,1700 g/mol
Smeltepunkt: 62…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045838
CAS-nummer: 612-19-1