2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR15913-5GEA 995 DKK
APOSOR15913-5G
2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Boc-aminothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₁₂N₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796614
CAS-nummer: 302964-02-9