(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR15683-1GEA 219 DKK
APOSOR15683-1G APOSOR15683-5G
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
(S)-1-Boc-2-(aminomethyl)pyrrolidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molekylvægt: 200,28
Kogepunkt: 112 °C/ 0,75mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03419257
CAS-nummer: 119020-01-8
UN nummer: 2735
ADR: 8,III