(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR15674-1GEA 110 DKK
APOSOR15674-1G APOSOR15674-25G APOSOR15674-5G
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
(S)-N-Boc-3-piperidinemethanol
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Molekylvægt: 215,293 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683203
CAS-nummer: 140695-84-7