(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR15668-100GEA 1260 DKK
APOSOR15668-100G APOSOR15668-25G APOSOR15668-5G
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
(R)-3-(Boc-amino)piperidine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Molekylvægt: 200,28 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093382
CAS-nummer: 309956-78-3