3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR15590-250MGEA
383
DKK
APOSOR15590-250MG
APOSOR15590-1G
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
3-Bromo-5-(hydroxymethyl)isoxazole
Formel:
C₄H₄BrNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04035586 CAS-nummer: 25742-00-1 |