1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR15578-1GEA 2070 DKK
APOSOR15578-1G APOSOR15578-250MG
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole
1-Methyl-2-(tributylstannyl)imidazole
Formel: C₁₆H₃₂N₂Sn
Molekylvægt: 371,15 g/mol
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01319030
CAS-nummer: 105494-69-7
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,III