5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole 96%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR15545-250MGEA 1090 DKK
APOSOR15545-250MG APOSOR15545-1G
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole 96%
5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole
Formel: C₁₆H₃₁NSSn
Molekylvægt: 388,19 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09025809
CAS-nummer: 848613-91-2
UN nummer: 2788
ADR: 6.1,III