4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR15511-1GEA 110 DKK
APOSOR15511-1G
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₃BrClN₃
Molekylvægt: 208,44 g/mol
Smeltepunkt: 189…191 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 205672-25-9