5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR15456-1GEA 0 DKK
APOSOR15456-1G
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
5-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₈N₂
Molekylvægt: 132,1600 g/mol
Kogepunkt: 96 °C/0,7mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200991
CAS-nummer: 933-69-7