1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR15422-5GEA
383
DKK
APOSOR15422-5G
APOSOR15422-25G
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formel:
C₁₁H₁₅N₃O₂ Molekylvægt: 221,26 g/mol Kogepunkt: 369,5 °C Smeltepunkt: 109…111 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00101003 CAS-nummer: 16155-03-6 |