3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR15371-5GEA 0 DKK
APOSOR15371-5G APOSOR15371-1G
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid 97%
3-Phenyl-5-isoxazolecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₃
Molekylvægt: 189,17 g/mol
Smeltepunkt: 178…179,5 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01936010
CAS-nummer: 14442-12-7