5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR15282-1GEA 0 DKK
APOSOR15282-1G APOSOR15282-5G
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
5-Amino-3-(4-chlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Molekylvægt: 194,6177 g/mol
Smeltepunkt: 162…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569450
CAS-nummer: 33866-48-7