4-Chloro-7-azaindole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR15256-25GEA 535 DKK
APOSOR15256-25G APOSOR15256-100G APOSOR15256-5G
4-Chloro-7-azaindole
4-Chloro-7-azaindole
Formel: C₇H₅ClN₂
Molekylvægt: 152,58 g/mol
Smeltepunkt: 176…181 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08272232
CAS-nummer: 55052-28-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III