Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR15213-100GEA 1950 DKK
APOSOR15213-100G APOSOR15213-5G APOSOR15213-25G
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₈N₂O₄
Molekylvægt: 196,16 g/mol
Smeltepunkt: 196…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017562
CAS-nummer: 3987-92-6