2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR15130-25GEA 1490 DKK
APOSOR15130-25G APOSOR15130-1G APOSOR15130-100G APOSOR15130-5G
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂S
Molekylvægt: 194,21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054180
CAS-nummer: 93-85-6
EINECS: 202-283-8