4-Biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR15024-1GEA
110
DKK
APOSOR15024-1G
4-Biphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₈H₂₁BO₂ Molekylvægt: 280,17 g/mol Smeltepunkt: 112 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07368291 CAS-nummer: 144432-80-4 |